Få mere at vide
Dimethoxymethane, TRC
Artikelnummer. 30372552
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
30372552 500 mL
1 options
Artikelnummer. 30372552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460455500ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethoxymethane
CAS 109-87-5
Molekylær formel C3 H8 O2
Mængde 500 mL
Synonym 1,1-Dimethoxymethane, 2,4-Dioxapentane, Anesthenyl, Bis(methoxy)methane, Dimethyl formal, Formal, Formaldehyde dimethyl acetal, Formaldehyde methyl ketal, Methoxymethyl methyl ether, Methylal, Methylene dimethyl ether, Methylene glycol dimethyl ether, ODS
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
SMIL COCOC
IUPAC navn dimethoxymethane
Molekylvægt (g/mol) 76.09
Formel vægt 76.0524