Få mere at vide
Dimethoxydiphenylsilane, 97%
Artikelnummer. 11386756
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386756 50 g 50g
11396756 250 g 250g
11306766 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04031.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6843-66-9 | C14H16O2Si | 244.365 g/mol
Reagens til fremstilling af diphenylsilylenderivater af dioler ved udveksling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6843-66-9
Molekylær formel C14H16O2Si
Molekylvægt (g/mol) 244.365
MDL nummer MFCD00025690
InChI nøgle AHUXYBVKTIBBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldimethoxysilane, silane, dimethoxydiphenyl, dimethoxy diphenyl silane, unii-02qb6788gc, benzene, 1,1'-dimethoxysilylene bis, diphenyldimethoxy silane, diphenyldimethoxylsilicane, diphenyl dimethoxy silane, dimethoxy-di phenyl silane, acmc-1bc5s
PubChem CID 81284
IUPAC navn dimethoxy(diphenyl)silan
SMIL CO[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OC
Tekniske data
Kogepunkt 160°C to 162°C (15mmHg)
Kemisk navn eller materiale Dimethoxydiphenylsilane
Mængde 50 g
Beilstein 2940458
Flammepunkt 121°C (249°F)
Formel vægt 244.37
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.542
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.079