Få mere at vide
Dimethoxydimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499882
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499882 100 g 100g
11489882 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499882 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12025.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
Det anvendes som silyleringsmiddel for dioler. Anvendes som monomer ('byggesten') ved fremstilling af silikonepolymerer eller silikoneharpikser, som mellemprodukt (udgangsmateriale) ved fremstilling af andre organiske siliciumstoffer. Anvendes også i ikke-metal overfladebehandling for at forbedre vedhæftningsegenskaberne af overflader. Anvendes i tætningsmidler, i silikonepolymerpræparater (til fremstilling af elastomerer), i formfremstilling, i halvlederfremstilling, som et laboratoriekemikalie i forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som silyleringsmiddel for dioler. Anvendes som monomer ('byggesten') ved fremstilling af silikonepolymerer eller silikoneharpikser, som mellemprodukt (udgangsmateriale) ved fremstilling af andre organiske siliciumstoffer. Anvendes også i ikke-metal overfladebehandling for at forbedre vedhæftningsegenskaberne af overflader. Anvendes i tætningsmidler, i silikonepolymerpræparater (til fremstilling af elastomerer), i formfremstilling, i halvlederfremstilling, som et laboratoriekemikalie i forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Opløselighed Kontakt med
vand frigiver en brandfarlig alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1112-39-6
Molekylær formel C4H12O2Si
Molekylvægt (g/mol) 120.22
MDL nummer MFCD00025691
InChI nøgle JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
IUPAC navn dimethoxydimethylsilan
SMIL CO[Si](C)(C)OC
Tekniske data
Kogepunkt 81°C to 82°C
Kemisk navn eller materiale Dimethoxydimethylsilane
Smeltepunkt -80°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1733694
Flammepunkt −8°C (17°F)
Opløselighedsinformation Contact with water releases a flammable alcohol.
Formel vægt 120.22
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.371
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.867