Få mere at vide
Dimethoxydimethylsilan, 95+%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10595290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10595290 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10527020 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351530010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1112-39-6
Molekylær formel C4H12O2Si
Molekylvægt (g/mol) 120.22
MDL nummer MFCD00025691
InChI nøgle JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
IUPAC navn dimethoxydimethylsilan
SMIL CO[Si](C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethoxydimethylsilane
Smeltepunkt -80.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8650g/mL
Kogepunkt 81.0°C to 82.0°C
Flammepunkt −8°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (CH3)2Si(OCH3)2
Brydningsindeks 1.3690 to 1.3710
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.865
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water to form methanol
Formel vægt 120.23
Procent renhed 95+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethoxydimethylsilane