Få mere at vide
Dimethoxy(methyl)silane (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethoxy(methyl)silane |
| CAS | 16881-77-9 |
| Molekylær formel | C3 H9 O2 Si |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O2Si/c1-4-6(3)5-2/h1-3H3 |
| SMIL | CO[Si](C)OC |
| IUPAC navn | dimethoxy(methyl)silicon |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.188 |
| Formel vægt | 105.037 |