missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethoxy(methyl)silane (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethoxy(methyl)silane |
| CAS | 16881-77-9 |
| Molekylær formel | C3 H9 O2 Si |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O2Si/c1-4-6(3)5-2/h1-3H3 |
| SMIL | CO[Si](C)OC |
| IUPAC navn | dimethoxy(methyl)silicon |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.188 |
| Formel vægt | 105.037 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?