Få mere at vide
Dimethoxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethoxane |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-5-4-8(11-6(2)9)12-7(3)10-5/h5,7-8H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 174.0892 |