Få mere at vide
Dimethomorph-d8, TRC
Artikelnummer. 30375868
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30375868 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30375868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4605322.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethomorph-d8
CAS 1346606-71-0
Molekylær formel C21 D8 H14 Cl N O4
Mængde 2.5 mg
Synonym Dimethomorph D8 (Morpholine D8)
InChI formel InChI=1S/C21H22ClNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+/i9D2,10D2,11D2,12D2
SMIL [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)\C=C(/c2ccc(Cl)cc2)\c3ccc(OC)c(OC)c3)C1([2H])[2H]
IUPAC navn (E)-3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorpholin-4-yl)prop-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 395.906
Formel vægt 395.174