Få mere at vide
Dimethomorph 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethomorph |
| CAS | 110488-70-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethomorph |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H22 Cl N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22ClNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+ |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)\C(=C\C(=O)N2CCOCC2)\c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one |
| Vis mere |