Få mere at vide
Dimethomorph 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309128
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309128 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309128 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12710000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethomorph
CAS 110488-70-5
Analyt- eller komponentnavne Dimethomorph
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H22 Cl N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C21H22ClNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+
SMIL COc1ccc(cc1OC)\C(=C\C(=O)N2CCOCC2)\c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn (E)-3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 387.86
Mængde 1 ml
Formel vægt 387.1237 g/mol