Få mere at vide
Dimethoat, TRC
Artikelnummer. 17947339
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947339 1 g
17938089 500 mg
17968539 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17947339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4605051G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-51-5
Molekylær formel C5 H12 N O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 229.26
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-(methylcarbamoylmethyl) ester (6CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-mercapto-N-methylacetamide (8CI), 8014 Bis HC, Aadimethoal, Agrithoate 40EC, American Cyanamid 12,880, BI 58, Bi 58 Nowy, Bi 58 Nowy 400EC, CL 12880, Cerox, Chloromezyl, Cygon, Cygon 2E, Cygon 400, Cygon 4E, Cygon Insecticide, Danadim, Daphene, De-fend, Dimate, Dimate (insecticide), Dimethoate, Dimeton, Dimevur, Dimezyl, Dimezyl 400EC, Ditimur 40, Dudu Ethoate, ENT 24650, Experimental Insecticide 12880, FIP, Fosfatox R, Fosfotox, Fosfotox R, Fosfotox R 35, Fostion MM, Laition, Lurgo, O,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, PEI 75, Perfekthion, Perfekthion S, Phosphamid, Phosphamide, Racusan, Rogor, Rogor 20L, Rogor 40, Rogor L, Rogor P, Roxion, S-Methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate, Sinoratox, Sistemin, Super Ethoate, Systemin, Systemin (pesticide), Systoate, TATA TAFGOR, Tafgor 40EC, Tara, Tara 909, Tiomet
IUPAC navn 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-methylacetamid
SMIL CNC(=O)CSP(=S)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethoate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
Formel vægt 228.9996