Få mere at vide
Dimethoate-d6, TRC
Artikelnummer. 30374002
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30374002 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30374002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46050725MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethoate D6 (O,O-dimethyl-D6)
CAS 1219794-81-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 2H6 H6 N O3 P S2
Mængde 25 mg
Synonym O,O-Di(methyl-d3) S-[2-(methylamino)-2-oxoethyl] phosphorodithioate, Dimethoate-d6
InChI formel InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])[2H])SCC(=O)NC
IUPAC navn 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanyl]-N-methylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 235.29
Formel vægt 235.0373
Procent renhed >95