Få mere at vide
Dimethoate-d6 (O,O-dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethoate D6 (O,O-dimethyl-D6) |
| CAS | 1219794-81-6 |
| Molekylær formel | C5 2H6 H6 N O3 P S2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Dimethoate (O,O-dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])SCC(=O)NC |
| IUPAC navn | 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanyl]-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.29 |
| Formel vægt | 235.0373 g/mol |
| Vis mere |