missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimethisterone, TRC

Artikelnummer. 30379262
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379262 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46043010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethisterone
CAS 79-64-1
Molekylær formel C23 H32 O2
Mængde 10 mg
Synonym Androst-4-en-3-one, 17β-hydroxy-6α-methyl-17-(1-propynyl)- (7CI,8CI), Testosterone, 6α-methyl-17-(1-propynyl)- (6CI), 17β-Hydroxy-6α-methyl-17-(1-propynyl)androst-4-en-3-one, 6α,21-Dimethyl-17-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-en-3-one, 6α,21-Dimethylethisterone, 6α-Methyl-17-(1-propynyl)testosterone, 6α-Methyl-17α-propynyltestosterone, Dimethiderome, Dimethisteron, Dimethisterone, Lutogan, P-5048, Secrosteron, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-6-methyl-17-(1-propynyl)-, (6α,17β)-
InChI formel InChI=1S/C23H32O2/c1-5-9-23(25)12-8-19-17-13-15(2)20-14-16(24)6-10-21(20,3)18(17)7-11-22(19,23)4/h14-15,17-19,25H,6-8,10-13H2,1-4H3/t15-,17+,18-,19-,21+,22-,23-/m0/s1
SMIL CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-6,10,13-trimethyl-17-prop-1-ynyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 340.5
Formel vægt 340.2402
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.