missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethisterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethisterone |
| CAS | 79-64-1 |
| Molekylær formel | C23 H32 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 17β-hydroxy-6α-methyl-17-(1-propynyl)- (7CI,8CI), Testosterone, 6α-methyl-17-(1-propynyl)- (6CI), 17β-Hydroxy-6α-methyl-17-(1-propynyl)androst-4-en-3-one, 6α,21-Dimethyl-17-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-en-3-one, 6α,21-Dimethylethisterone, 6α-Methyl-17-(1-propynyl)testosterone, 6α-Methyl-17α-propynyltestosterone, Dimethiderome, Dimethisteron, Dimethisterone, Lutogan, P-5048, Secrosteron, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-6-methyl-17-(1-propynyl)-, (6α,17β)- |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O2/c1-5-9-23(25)12-8-19-17-13-15(2)20-14-16(24)6-10-21(20,3)18(17)7-11-22(19,23)4/h14-15,17-19,25H,6-8,10-13H2,1-4H3/t15-,17+,18-,19-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-6,10,13-trimethyl-17-prop-1-ynyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.5 |
| Formel vægt | 340.2402 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?