Få mere at vide
Dimethisoquin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17901435
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
17901435 10 mg
1 options
Artikelnummer. 17901435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46047510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethisoquin Hydrochloride
CAS 2773-92-4
Molekylær formel C17 H24 N2 O . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym Quinisocaine Hydrochloride, Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, hydrochloride (6CI,7CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, monohydrochloride (8CI), 1-(β-Dimethylaminoethoxy)-3-n-butylisoquinoline hydrochloride, 3-Butyl-1-(2-dimethylaminoethoxy)isoquinoline hydrochloride, Chinisocaine hydrochloride, Dimethisoquin hydrochloride, Isochinol, Pruralgin, Quinisocaine hydrochloride, Quotane, Quotane hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-4-5-9-15-13-14-8-6-7-10-16(14)17(18-15)20-12-11-19(2)3;/h6-8,10,13H,4-5,9,11-12H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCCc1cc2ccccc2c(OCCN(C)C)n1
IUPAC navn 2-(3-butylisoquinolin-1-yl)oxy-N,N-dimethylethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 308.85
Formel vægt 308.1655