Få mere at vide
Dimethipin 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326668
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326668 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326668 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010367ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethipin
CAS 55290-64-7
Analyt- eller komponentnavne Dimethipin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H10 O4 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H10O4S2/c1-5-6(2)12(9,10)4-3-11(5,7)8/h3-4H2,1-2H3
SMIL CC1=C(C)S(=O)(=O)CCS1(=O)=O
IUPAC navn 5,6-dimethyl-2,3-dihydro-1,4-dithiine 1,1,4,4-tetraoxide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 210.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 210.0021 g/mol