Få mere at vide
Dimethipin 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethipin |
| CAS | 55290-64-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethipin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H10 O4 S2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4S2/c1-5-6(2)12(9,10)4-3-11(5,7)8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(C)S(=O)(=O)CCS1(=O)=O |
| IUPAC navn | 5,6-dimethyl-2,3-dihydro-1,4-dithiine 1,1,4,4-tetraoxide |
| Vis mere |