Få mere at vide
Dimethindene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethindene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 292.1939 |