Få mere at vide
Dimethenamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dimethenamid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 275.0747 |