Få mere at vide
Dimethenamid-oxalamid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethenamid oxalamid |
| CAS | 380412-59-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethenamid oxalamid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H17 N O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO4S/c1-7-6-18-9(3)10(7)13(8(2)5-17-4)11(14)12(15)16/h6,8H,5H2,1-4H3,(H,15,16) |
| SMIL | COCC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1c(C)csc1C |
| IUPAC navn | 2-[(2,4-dimethylthiophen-3-yl)-(1-methoxypropan-2-yl)amino]-2-oxoacetic acid |
| Vis mere |