Få mere at vide
Dimethenamid-oxalamid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325003
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325003 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325003 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12677540AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethenamid oxalamid
CAS 380412-59-9
Analyt- eller komponentnavne Dimethenamid oxalamid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H17 N O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H17NO4S/c1-7-6-18-9(3)10(7)13(8(2)5-17-4)11(14)12(15)16/h6,8H,5H2,1-4H3,(H,15,16)
SMIL COCC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1c(C)csc1C
IUPAC navn 2-[(2,4-dimethylthiophen-3-yl)-(1-methoxypropan-2-yl)amino]-2-oxoacetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 271.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 271.0878 g/mol