Få mere at vide
Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium |
| CAS | 1418095-09-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H18 N O5 S2 . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ethanesulfonic acid, 2-[(2,4-dimethyl-3-thienyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1), Dimethenamid ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO5S2.Na/c1-8-6-19-10(3)12(8)13(9(2)5-18-4)11(14)7-20(15,16)17;/h6,9H,5,7H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].COCC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)csc1C |
| Vis mere |