Få mere at vide
Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315855
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315855 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30315855 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12677530ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium
CAS 1418095-09-6
Analyt- eller komponentnavne Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H18 N O5 S2 . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethanesulfonic acid, 2-[(2,4-dimethyl-3-thienyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1), Dimethenamid ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
InChI formel InChI=1S/C12H19NO5S2.Na/c1-8-6-19-10(3)12(8)13(9(2)5-18-4)11(14)7-20(15,16)17;/h6,9H,5,7H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].COCC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)csc1C
IUPAC navn sodium;2-[(2,4-dimethylthiophen-3-yl)-(1-methoxypropan-2-yl)amino]-2-oxoethanesulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 343.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 343.0524 g/mol