Få mere at vide
Dimethenamid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethenamid-d3 |
| CAS | 1246816-31-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H15D3ClNO2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[2-(methoxy-d3)-1-methylethyl]acetamide, Fieldstar-d3, Frontier-d3, SAN 582-d3, SAN 582H-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/i4D3 |
| SMIL | O=C(CCl)N(C(C)COC([2H])([2H])[2H])C1=C(C)SC=C1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.81 |
| Formel vægt | 278.0935 |
| Vis mere |