Få mere at vide
Dimethadione, Mikromol™
Artikelnummer. 30051108
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051108 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051108 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3048.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dimethadione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethadione
CAS 695-53-4
Analyt- eller komponentnavne Dimethadione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H7 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,4-Oxazolidinedione, 5,5-dimethyl-, 5,5-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione, 5,5-Dimethyl-2,4-oxazolidinedione, 5,5-Dimethyloxazolidinedione, AC 1198, BAX 1400Z, BAY 1400Z, DMO, Dimethadion, Dimethadione, Eupractone, NSC 30152, Nortrimethadione
InChI formel InChI=1S/C5H7NO3/c1-5(2)3(7)6-4(8)9-5/h1-2H3,(H,6,7,8)
SMIL CC1(C)OC(=O)NC1=O
IUPAC navn 5,5-dimethyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 129.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 129.0426 g/mol