Få mere at vide
Dimethachlor Oxalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethachlor oxalamic acid (OA) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)14(7-8-18-3)12(15)13(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 251.1158 |
| Procent renhed | >95% |