Få mere at vide
Dimethachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethachlor oxalamic acid (OA) |
| CAS | 1086384-49-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethachlor oxalamic acid (OA) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)14(7-8-18-3)12(15)13(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17) |
| SMIL | COCCN(C(=O)C(=O)O)c1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | 2-[N-(2-methoxyethyl)-2,6-dimethylanilino]-2-oxoacetic acid |
| Vis mere |