Få mere at vide
Dimethachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325469
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325469 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325469 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12670400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethachlor oxalamic acid (OA)
CAS 1086384-49-7
Analyt- eller komponentnavne Dimethachlor oxalamic acid (OA)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H17NO4/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)14(7-8-18-3)12(15)13(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
SMIL COCCN(C(=O)C(=O)O)c1c(C)cccc1C
IUPAC navn 2-[N-(2-methoxyethyl)-2,6-dimethylanilino]-2-oxoacetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 251.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 251.1158 g/mol