Få mere at vide
Dimethachlor metabolite SYN 530561 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312626
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312626 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312626 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12670330AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethachlor Metabolite SYN 530561
CAS 1138220-18-4
Analyt- eller komponentnavne Dimethachlor Metabolite SYN 530561
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dimethachlor Metabolite SYN 530561, Benzoic acid, 2-[(2-hydroxyacetyl)(2-methoxyethyl)amino]-3-methyl-
InChI formel InChI=1S/C13H17NO5/c1-9-4-3-5-10(13(17)18)12(9)14(6-7-19-2)11(16)8-15/h3-5,15H,6-8H2,1-2H3,(H,17,18)
SMIL COCCN(C(=O)CO)c1c(C)cccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-[(2-hydroxyacetyl)-(2-methoxyethyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 267.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 267.1107 g/mol