Få mere at vide
Dimethachlor metabolite CGA 369873 sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium |
| CAS | 2387071-47-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C10 H12 N O4 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S.Na/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(12)6-16(13,14)15;/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Cc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxo-ethanesulfonate |
| Vis mere |