Få mere at vide
Dimethachlor metabolite CGA 369873 sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309275
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309275 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309275 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12670307AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium
CAS 2387071-47-6
Analyt- eller komponentnavne Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H12 N O4 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4S.Na/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(12)6-16(13,14)15;/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Cc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxo-ethanesulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 265.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 265.0385 g/mol