Få mere at vide
Dimethachlor metabolite CGA 369873 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313808
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313808 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313808 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12670305AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethachlor Metabolite CGA 369873
CAS 1418095-08-5
Analyt- eller komponentnavne Dimethachlor Metabolite CGA 369873
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H13 N O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid, Ethanesulfonic acid, 2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxo-
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(12)6-16(13,14)15/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14,15)
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethanesulfonic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 243.2795
Mængde 1 ml
Formel vægt 243.0565 g/mol