Få mere at vide
Dimethachlor metabolite CGA 369873 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethachlor Metabolite CGA 369873 |
| CAS | 1418095-08-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethachlor Metabolite CGA 369873 |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C10 H13 N O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid, Ethanesulfonic acid, 2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxo- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(12)6-16(13,14)15/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14,15) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)O |
| Vis mere |