Få mere at vide
Dimethachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| CAS | 1231710-75-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 N O5 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO5S.Na/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)14(7-8-19-3)12(15)9-20(16,17)18;/h4-6H,7-9H2,1-3H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].COCCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | sodium;2-[N-(2-methoxyethyl)-2,6-dimethylanilino]-2-oxoethanesulfonate |
| Vis mere |