Få mere at vide
Dimethachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328371
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328371 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328371 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12670200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
CAS 1231710-75-0
Analyt- eller komponentnavne Dimethachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 N O5 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H19NO5S.Na/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)14(7-8-19-3)12(15)9-20(16,17)18;/h4-6H,7-9H2,1-3H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].COCCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1C
IUPAC navn sodium;2-[N-(2-methoxyethyl)-2,6-dimethylanilino]-2-oxoethanesulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 323.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 323.0803 g/mol