Få mere at vide
Dimethachlor CGA 369873, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S.Na/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(12)6-16(13,14)15;/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 265.0385 |
| Procent renhed | >95% |