Få mere at vide
Dimesna, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimesna |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 325.8999 |