Få mere at vide
Dimesna, MedChemExpress
Beskrivelse
Dimesna is an protective agent used to decrease urotoxicity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimesna |
| CAS | 16208-51-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C4H8Na2O6S4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | BNP-7787 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 68 mg/mL (208.37 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=S(CCSSCCS(=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.34 |
| Vis mere |