Få mere at vide
Invitrogen™ Dimeric cyanin nukleinsyrepletter
Artikelnummer. 10594233
Farvetype:
BOBO-1 iodid
BOBO-3 iodid
Dimer samplersæt
POPO-1 iodid
POPO-3 iodid
TOTO-1 Jodid
TOTO-3 iodid
YOYO-1 Jodid
YOYO-3 Jodid
Emission:
456 nm
456, 481, 509, 533, 570, 602, 631, 660 nm
481 nm
509 nm
533 nm
570 nm
602 nm
631 nm
660 nm
Excitationsbølgelængdeområde:
434 nm
436, 442, 488, 514, 543, 568, 594, 633 nm
462 nm
491 nm
514 nm
534 nm
570 nm
612 nm
642 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10594233
Brand: Invitrogen™ Y3601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dimeric Cyanine Nucleic Acid-farver er otte spektralt forskellige farvestoffer til ultrafølsom fluorescensdetektion af nukleinsyre i billeddannelse og flowcytometri. De er cellegennemtrængelige og har lyse fluorescenssignaler, lav baggrund og stærk bindingsaffinitet med nukleinsyre.
Dimeric cyanin-nukleinsyre-farver er cellegennemtrængelige farvestoffer, der muliggør ultrafølsom fluorescensdetektion af nukleinsyre. Disse farvestoffer har meget klare fluorescenssignaler, stærk bindingsaffinitet for dsDNA og stor fluorescensforøgelse ved binding til nukleinsyre. De kan bruges som døde celleindikatorer og nukleare modfarvninger i fluorescensmikroskopi og flowcytometri. Dimeriske cyanin-nukleinsyrefarvestoffer kan også bruges til at farve nukleinsyrer på faste understøtninger såvel som i kapillær- og gelelektroforeseapplikationer.
Disse otte spektralt distinkte dimere cyanin-nukleinsyrefarvninger er blandt de højest følsomme fluorescerende prober, der er tilgængelige til nukleinsyrefarvning. Carbocyanindimererne har meget stærk bindingsaffinitet for dsDNA, med dissociationskonstanter i det mikromolære område og nukleinsyrebindende affiniteter større end deres modermonomerfarvestoffer. Ud over deres høje affinitet for nukleinsyrer er cyanindimerer i det væsentlige ikke-fluorescerende i fravær af nukleinsyrer og udviser 100- til 1000-fold fluorescensforstærkninger ved binding til DNA. Ekstinktionskoefficienterne og fluorescenskvanteudbyttet af cyanindimererne bundet til DNA er høje, hvilket resulterer i meget lyse fluorescenssignaler.
Egenskaber ved de dimere cyanin-nukleinsyrefarvninger:
Høj affinitet —stærk bindingsaffinitet for dsDNA med dissociationskonstanter i det mikromolære område
Lav baggrund —ikke-fluorescerende i fravær af nukleinsyrer
Stor fluorescensforstærkning —100- til 1000-fold fluorescensforbedring ved binding til DNA
Lys fluorescens —høje ekstinktionskoefficienter og fluorescenskvanteudbytter, hvilket resulterer i meget lyse fluorescenssignaler
De dimere cyaninfarvestoffer er nyttige til mange anvendelser, herunder fluorescensmikroskopi og flowcytometri. Disse farvestoffer er uigennemtrængelige for levedygtige celler og kan bruges som døde celleindikatorer. Deres lyse fluorescenssignaler og lave baggrunde gør dem ideelle til farvning af nukleinsyrer på faste understøtninger, såsom mikroarrays. De er også nyttige som kerne- og kromosommodfarvninger til flerfarvede fluorescensmærkningseksperimenter, såsom i immunhistokemi (IHC) og immuncytokemi (ICC). Forfarvning af nukleinsyreprøver før gel- eller kapillarelektroforese er også mulig på grund af farvestof-nukleinsyrekompleksernes ekstraordinære stabilitet.
De dimere cyanin-nukleinsyrefarvninger leveres i en enhedsstørrelse på 200μ L som 1 mM opløsninger i dimethylsulfoxid (DMSO) eller dimethylformamid (DMF) til POPO-3-farven. Fluorescensspektrene for de otte dimere cyanin-nukleinsyrefarvninger dækker hele det synlige bølgelængdeområde, og hvert farvestof adskiller sig i ekstinktionskoefficient og kvanteudbytte.
POPO™ -1 jodid (434/456)
Den blå-fluorescerende POPO-1-farvning har excitations-/emissionsmaksima∼ 434/456 nm når bundet til dsDNA i vandig opløsning. Det kan exciteres af ultraviolette (UV) excitationskilder og Hg-buen (kun) 436 nm laser.
BOBO™ -1 jodid (462/481)
Den blå-fluorescerende BOBO-1-farve har excitations-/emissionsmaksima∼ 462/481 nm, når bundet til dsDNA i vandig opløsning. Det kan exciteres af ultraviolette (UV) excitationskilder og He-Cd 442 nm laser.
YOYO™ -1 jodid (491/509)
En af vores nukleinsyrefarvninger med højeste affinitet, den grøn-fluorescerende YOYO-1-farvning viser over 1000 gange stigning i fluorescens, når den er bundet til dsDNA. Den har excitations/emissionsmaksima∼ 491/509 nm, når den er bundet til nukleinsyrer og kan exciteres af ultraviolette (UV) excitationskilder og Ar 488 nm laseren. YOYO-1-farvning har vist sig ekstremt anvendelig til analyse af enkelte DNA-molekyler og bruges i superopløsningsmikroskopiapplikationer såsom STORM.
TOTO™ -1 jodid (514/533)
Den grøn-fluorescerende TOTO-1-farve har excitations-/emissionsmaksima∼ 514/533 nm, når bundet til dsDNA i vandig opløsning. Det DNA-bundne TOTO-1 farvestof har også en kortbølgelængdetop ved∼ 275 nm og kan exciteres af ultraviolette (UV) excitationskilder og Ar 514 nm laser.
POPO™ -3 jodid (534/570)
Den gul-fluorescerende POPO-3-farvning har excitations-/emissionsmaksima∼ 534/570 nm når bundet til dsDNA i vandig opløsning. Det kan exciteres af He-Ne 543 nm laser.
BOBO™ -3 jodid (570/602)
Den orange-fluorescerende BOBO-3-farve har excitations-/emissionsmaksima∼ 570/602 nm, når bundet til dsDNA i vandig opløsning. Den kan exciteres af Kr 568 nm laseren.
YOYO™ -3 jodid (612/631)
Den orange-fluorescerende YOYO-3-farve har excitations-/emissionsmaksima∼ 612/631 nm, når bundet til dsDNA i vandig opløsning. Det kan exciteres af He-Ne 594 nm laser.
TOTO™ -3 jodid (642/660)
Den langt røde fluorescerende TOTO-3-farve har excitations-/emissionsmaksima∼ 640/660 nm, når bundet til dsDNA i vandig opløsning. Det kan exciteres af He-Ne 633 nm laser. Langbølgelængdefluorescensen af TOTO-3-farven svarer til Alexa Fluor 647 eller Cy5 farvestoffer og er godt adskilt fra almindeligt anvendte fluoroforer, som f.eks Alexa Fluor farvestoffer, Oregon Green, fluorescein (FITC), rhodamin (TRITC), Texas Red, cumarin (AMCA), Marina Blue og Pacific Blue farvestoffer. Derudover har langbølgelængde –lysabsorberende farvestoffer, såsom TOTO-3-farve, den fordel, at deres fluorescens sædvanligvis ikke skjules af autofluorescensen af væv.
TOTO-3-farvning har høj selektivitet for nuklear over cytoplasmatisk farvning, hvilket gør den anvendelig som en nuklear modfarvning og døde celleindikator, og er blandt de højest følsomme prober til nukleinsyredetektion. TOTO-3 farvning giver stærk og selektiv nuklear farvning i dyrkede celler og i paraffinsnit. Samtidig mærkning med en grøn-fluorescerende SYTO farvestof og celle-impermeant TOTO-3-farvning bruges ofte til at vurdere cellelevedygtighed. TOTO-3 har en meget højere ekstinktionskoefficient end DNA-bundet propidiumiodid og er blevet brugt til unikke applikationer såsom påvisning af mikrobielle celler og mikroorganismer i jordmiljøer.
Nukleinsyrepletter Dimer Sampler Kit
For forskere, der designer nye applikationer, giver Nucleic Acid Stains Dimer Sampler Kit prøver af de otte spektralt forskellige analoger af de dimere cyaninfarvestoffer til test. Dette sæt indeholder 25μ L hver af følgende nukleinsyrefarvninger med høj affinitet baseret på symmetriske dimerer af cyaninfarvestoffer:
• BOBO-1 iodid (kat. nr. B3582)
• BOBO-3 iodid (kat. nr. B3586)
• POPO-1 iodid (kat. nr. P3580)
• POPO-3-iodid (kat.nr. P3584)
• TOTO-1 iodid (Kat. nr. T3600)
• TOTO-3 iodid (Kat. nr. T3604)
• YOYO-1 iodid (Kat. nr. Y3601)
• YOYO-3 iodid (Kat. nr. Y3603)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Koncentration 1 mM
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 491 nm
Farvetype YOYO-1 Jodid
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende mærkning
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Opbevaringsbuffer DMSO
Mængde 200μ L
Detektionsmetode Fluorescens
Emission 509 nm
Produktlinje YOYO
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer, Nucleus
Cellepermeabilitet Celle-uigennemtrængelig
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.