Få mere at vide
Dimepranol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimepranol-d6 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| Formel vægt | 109.1374 |