Få mere at vide
Dimepranol-d6 5mg/mL in methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimepranol-d6 |
| CAS | 97964-89-1 |
| Molekylær formel | C5H7D6NO |
| Mængde | 1x1 mL |
| Synonym | (±)-1-[(Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, (±)-1-(N,N-Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, 1-[(Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, 1-Methyl-2-[(dimethyl-d6)amino]ethanol, 2-[(Dimethyl-d6)amino]-1-methyl-1-ethanol, 2-[(Dimethyl-d6)amino]-1-methylethanol, 3-[(Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, Bisomer Amine D 700, DL-1-[(Dimethyl-d6)amino]-2-propanol, DMA 2P, (Dimethyl-d6)(2-hydroxypropyl)amine, (Dimethyl-d6)isopropanolamine, N,N-(Dimethyl-d6)-2-hydroxy-1-propanamine, N,N-(Dimethyl-d6)-2-hydroxypropylamine, N,N-(Dimethyl-d6)amino-2-propanol, N,N-(Dimethyl-d6)isopropanolamine, NSC 3163 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | OC(CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.2 |
| Formel vægt | 109.1374 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 5 mg/mL |