Få mere at vide
Dimepranol Acedoben, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DiP.PAcBA (N,N-Dimethylamino-2-propanol with p-acetamido benzoic acid) |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3.C5H13NO/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13;1-5(7)4-6(2)3/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13);5,7H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 282.158 |