Få mere at vide
Dimension, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dithiopyr |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16F5NO2S2/c1-6(2)5-7-8(13(22)24-3)10(12(16)17)21-11(15(18,19)20)9(7)14(23)25-4/h6,12H,5H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 401.0543 |