Få mere at vide
Dimenhydrinate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451611 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11451611 10 g
1 options
Artikelnummer. 11451611 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219018910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 523-87-5
Molekylær formel C24H28ClN5O3
Molekylvægt (g/mol) 469.97
InChI nøgle NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimenhydrinate, dramamine, vomex a, chloranautine, diphenhydrinate, anautine, travelin, amosyt, aviomarin, gravol
PubChem CID 10660
IUPAC navn 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine;8-chloro-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
SMIL CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC(=N2)Cl.CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimenhydrinate
Farve Hvid
Mængde 10 g
Formel vægt 470
Fysisk form Pulver