Få mere at vide
Dimenhydrinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478686 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1215
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Dimenhydrinate is an anti-emetic and anti-histamine commonly available over-the-counter as a motion sickness remedy.
Dimenhydrinate is an anti-emetic and anti-histamine commonly available over-the-counter as a motion sickness remedy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimenhydrinate
CAS 523-87-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H28ClN5O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (78.73 mM)
SMIL O=C(N1C)N(C)C2=C(NC(Cl)=N2)C1=O.CN(C)CCOC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 469.96
Formel vægt 469.96
Procent renhed 99.69%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation