Få mere at vide
Dimemorfan phosphate, MedChemExpress
Beskrivelse
Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimemorfan phosphate |
| CAS | 36304-84-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H28NO4P |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 10 mg/mL (28.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=P(O)(O)O.CN1[C@](CC2=CC=C(C)C=C32)([H])[C@](CCCC4)([H])[C@]34CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.39 |
| Formel vægt | 353.39 |
| Vis mere |