missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimefluthrin, TRC

Artikelnummer. 30377127
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377127 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377127 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD448958100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimefluthrin
CAS 271241-14-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H22 F4 O3
Mængde 100 mg
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl ester (9CI), 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzil-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropynyl-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, 4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl 3-(2-methyl-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Dimefluthrin, Preo, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C19H22F4O3/c1-9(2)6-12-13(19(12,3)4)18(24)26-8-11-16(22)14(20)10(7-25-5)15(21)17(11)23/h6,12-13H,7-8H2,1-5H3
SMIL COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(C=C(C)C)C2(C)C)c(F)c1F
IUPAC navn [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 374.37
Formel vægt 374.1505
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.