Få mere at vide
Dimefluthrin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311110
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30311110 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30311110 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA12655000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimefluthrin
CAS 271241-14-6
Analyt- eller komponentnavne Dimefluthrin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H22 F4 O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic acid [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl ester, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, 4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl 3-(2-methyl-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Dimefluthrin, Preo, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C19H22F4O3/c1-9(2)6-12-13(19(12,3)4)18(24)26-8-11-16(22)14(20)10(7-25-5)15(21)17(11)23/h6,12-13H,7-8H2,1-5H3
SMIL COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(C=C(C)C)C2(C)C)c(F)c1F
IUPAC navn [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 374.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 374.1505 g/mol