missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimefline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30373662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373662 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4482505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimefline Hydrochloride
CAS 2740-04-7
Molekylær formel C20 H21 N O3 . H Cl
Mængde 5 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-2-phenyl-, hydrochloride (1:1), 4H-1-Benzopyran-4-one, 8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-2-phenyl-, hydrochloride (9CI), Flavone, 8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 3-Methyl-7-methoxy-8-(dimethylaminomethyl)flavone hydrochloride, 8-[(Dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methylflavone hydrochloride, DW 62, Dimefline hydrochloride, NSC 114650, Rec 7/0267, Remeflin
InChI formel InChI=1S/C20H21NO3.ClH/c1-13-18(22)15-10-11-17(23-4)16(12-21(2)3)20(15)24-19(13)14-8-6-5-7-9-14;/h5-11H,12H2,1-4H3;1H
SMIL Cl.O=C1C2=CC=C(OC)C(=C2OC(C=3C=CC=CC3)=C1C)CN(C)C
IUPAC navn 8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-2-phenylchromen-4-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 359.85
Formel vægt 359.1288
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.