Få mere at vide
Dimedone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimedone |
| CAS | 126-81-8 |
| Molekylær formel | C8H12O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,1-Dimethyl-3,5-cyclohexanedione, 1,1-Dimethyl-3,5-diketocyclohexane, 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexandione, 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethyldihydroresorcinol, 5,5-Dimethylhydroresorcinol, Cyclomethone, Dimedon, Lu 274, Medon, Methon, Methone, NSC 14984, NSC 17544, NSC 242994, NSC 43759 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vægt | 140.0837 |