Få mere at vide
Dimedone, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10315800 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10315800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3220/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 126-81-8
Smeltepunkt 147°C
Farve Yellow
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C8H12O2
MDL nummer MFCD00001588
Mængde 25 g
Synonym dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
InChI nøgle BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
IUPAC navn 5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 140.18
PubChem CID 31358
Formel vægt 140.18g/mol
Fysisk form Powder