Få mere at vide
Dimedone, 98%
Beskrivelse
Reagens brugt til syntese af fusionerede 3-methylfuraner.Dimedon bruges i organisk kemi til at identificere tilstedeværelsen af aldehydgruppe. Det bruges også som en katalysator i dannelsen af overgangsmetalkomplekser. Yderligere anvendes det også i kolorimetri, krystallografi, luminescens og spektrofotometrisk analyse. Ud over dette bruges det i syntesen af naturligt forekommende fusionerede 3-methylfuraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens brugt til syntese af fusionerede 3-methylfuraner.Dimedon bruges i organisk kemi til at identificere tilstedeværelsen af aldehydgruppe. Det bruges også som en katalysator i dannelsen af overgangsmetalkomplekser. Yderligere anvendes det også i kolorimetri, krystallografi, luminescens og spektrofotometrisk analyse. Ud over dette bruges det i syntesen af naturligt forekommende fusionerede 3-methylfuraner.
Opløselighed
Opløselig i methanol, ethanol, benzen og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimedone |
| Smeltepunkt | 146°C to 150°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 471489 |
| Merck Index | 14,3242 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol,ethanol,benzene and chloroform. Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 140.18 |
| Procent renhed | 98% |