missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DIMBOA, TRC

Artikelnummer. 30376144
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376144 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45995010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DIMBOA
CAS 15893-52-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H9 N O5
Mængde 10 mg
Synonym 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-DIMBOA, 2,3-Dihydro-2,4-dihydroxy-7-methoxy-4H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-3-keto-7-methoxy-1,4-benzoxazine, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-(2H)-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazine-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-4H-1,4-benzoxazin-3(2H)-one, DIMBOA, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-dihydroxy-7-methoxy-
InChI formel InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)15-9(12)8(11)10(6)13/h2-4,9,12-13H,1H3
SMIL COc1ccc2N(O)C(=O)C(O)Oc2c1
IUPAC navn 2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 211.17
Formel vægt 211.0481
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.