Få mere at vide
DIMBOA-Glc, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DIMBOA-Glc |
| CAS | 113565-32-5 |
| Molekylær formel | C15 H19 N O10 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (R)-4-Hydroxy-7-methoxy-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO10/c1-23-6-2-3-7-8(4-6)24-15(13(21)16(7)22)26-14-12(20)11(19)10(18)9(5-17)25-14/h2-4,9-12,14-15,17-20,22H,5H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,14+,15-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2N(O)C(=O)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)Oc2c1 |
| IUPAC navn | (2R)-4-hydroxy-7-methoxy-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4-benzoxazin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.312 |
| Formel vægt | 373.101 |