missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ DIM-C-pPhOH
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18721429
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18721429 5 mg
18720979 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18721429 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6377/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Nur77 antagonist

DIM-C-pPhOH is a Nur77 (NR4A1) antagonist. Inhibits TGF-β induced cell migration of breast cancer cell lines. Promotes ROS/endoplasmic reticulum stress and proapoptotic pathways in pancreatic cancer cell lines. Mimics effects of Nur77 RNAi silencing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1-Bis(3'-indolyl)-1-(p-hydroxyphenyl)methane
CAS 151358-47-3
Analyseprocentområde >98%
Mængde 5 mg
Molekylær formel C23H18N2O
Formel vægt Observed MW: 338.408
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.