Få mere at vide
DIM-C-pPhOCH3
Beskrivelse
DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Enhances long-term potentiation in hippocampal slices and long-term contextual fear memory in an in vivo mouse model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Bis(3'-indolyl)-1-(p-methoxyphenyl)methane |
| CAS | 33985-68-1 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C24H20N2O |
| Formel vægt | Observed MW: 352.43 |