Få mere at vide
DIM-C-pPhCO2Me, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477267
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477267 5 mg -
16430857 50 mg 50mg
16425406 100 mg -
16423126 25 mg -
16404558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477267 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112056
MedChemExpress DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DIM-C-pPhCO2Me
CAS 151358-48-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H20N2O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (328.57 mM)
SMIL COC(C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 380.44
Formel vægt 380.44
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death